Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Messschieber
Umschaltbar von Zoll auf Millimeter, die Klemmbacken können geschlossen werden, und ein Ablesen von Differenzmessungen ist einfach auf Knopfdruck möglich
Marke:  Fisherbrand™
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11783217
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Betrieb für 10,000 h mit der im Lieferumfang enthaltenen 1.5 V-Knopfzellenbatterie 357 (Austausch durch Kat.- Nr. 02-440-1C).
Beschreibung
Beschreibung
Schalten Sie zwischen Zoll und Millimeter um, stellen Sie die Backen geschlossen ein, oder lesen Sie Differenzmessungen auf Tastendruck
  • 0,33 in hohe digitale Anzeige
  • Aus beständigem gehärtetem Stahl
  • Auflösung: 0,0005 in. 
  • Genauigkeit: ±0,001 in. 
9 in.-Modell
  • Bereich: 0 bis 6 in. 
  • Abmessungen: 9 × 3 in. (22,9 × 7,6 cm)
  • Gewicht: 5 oz. (141,7g)
11 in.-Modell
  • Bereich: 0 bis 8 in.
  • Abmessungen: 11 × 3 in. (27,9 × 7,6 cm)
  • Gewicht: 6 oz. (170g)
Zertifizierungen
Lieferung mit Zertifikat mit Seriennummer von einem nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor, das die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen bestätigt.
Spezifikation
Spezifikation
Messschieber, Traceable, digital
Auflösung der Laborwerkzeuge: 0.01 mm
Kalibriert in Zoll
Edelstahl
±0,001 in.
1.5 V-Knopfzelle 357
0 bis 150 mm