Learn More
Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps
Feature serrated grips for superior control. Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps are easy to use and available in 6 or 12 inch varieties.
19.00 €
Spezifikation
Spitzenform | Gerade, stark |
---|---|
Material | Edelstahl (306) |
Produkttyp | Pinzette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sektion, Forschung, Labore, Kleinteile-Handhabung |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15644926
|
Fisherbrand™
16100108 |
6 in. | Zacken an Spitzen und Griffen |
19.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Available with serrated tips and grips for improved control
- Made of antimagnetic stainless steel
- Available at 6 in. or 12 in. lengths
- Overall length 6 in., L: 6 in. (152mm); W: 0.455 in. (11.5mm); H: 0.85 in. (22mm)
- Overall length 12 in., L: 12 in. (300mm); W: 0.425 in. (11mm); H: 0.1 in. (3mm)
Spezifikation
Gerade, stark | |
Edelstahl (306) | |
Pinzette | |
Sektion, Forschung, Labore, Kleinteile-Handhabung |