Learn More
Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps
Feature serrated grips for superior control. Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps are easy to use and available in 6 or 12 inch varieties.
Marke:  Fisherbrand™ 16100108
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15644926
  • 19.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit gezackten Spitzen und Griffen für verbesserte Kontrolle
  • Aus antimagnetischem Edelstahl hergestellt
  • Erhältlich in Längen von 6 Zoll oder 12 Zoll
  • Gesamtlänge 6 in., L: 6 in. (152 mm); B: 0,455 in. (11,5 mm); H: 22mm (0,85 Zoll)
  • Gesamtlänge 12 in., L: 12 in. (300mm); B: 0,425 in. (11 mm); H: 3mm (0,1 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Gerade, stark
Edelstahl (306)
Pinzette
Zacken an Spitzen und Griffen
6 in.
152 mm
Sektion, Forschung, Labore, Kleinteile-Handhabung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps > 152mm (6 Zoll)