Learn More
Fisherbrand™ Auffangschale und Trockengestell
Das Tablett aus chemisch beständigem Polyethylen nimmt Chemikalien und Flüssigkeiten während des Pipettierens, Abmessens oder Mischens sicher auf
Marke: Fisherbrand™ 90023-49
32.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die chemikalienbeständige Schale aus Polyethylen enthält beim Pipettieren, Messen oder Mischen Chemikalien und Flüssigkeiten sicher
- Für bis zu 1.25 l (42.5 oz.) an verschütteten Flüssigkeiten
- Das niedrige Kunststoffgitter dämpft den Aufprall von Glaswaren und empfindlichen Gegenständen und verhindert ein Zerbrechen oder Zerkratzen
- Kürzere Trocknungszeit dank besserer Luftzirkulation durch das Gitter
- Reinigungsfreundliche Konstruktion – Spülmaschinenfest
Bestellinformation
Tablettgröße (L x B x H): 16.5 x 13 x 0.62 in. (42 x 33 x 1.6 cm)
Spezifikation
1 Tray | |
Nicht autoklavierbar | |
1,25 l Flüssigkeit | |
Rectangular | |
No | |
Chemikalien und Flüssigkeiten | |
44 cm | |
2.54 cm |
Gestell zum Trocknen | |
Blue/White | |
Kunststoff | |
None | |
Non-sterile | |
16,5 x 13 x 0,625 in. | |
34 cm |