Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas
56.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 11 mm
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas
- Bernsteinfarbig
Spezifikation
Klar | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11,6 mm | |
1,85 mL | |
Klemme | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas > Flacher Boden, 1,5 ml, 32 mm Höhe, silanisiert
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction