Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
4.00 € - 14.35 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Selbstklebend |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Klebeband |
Produkttyp | Selbstklebendes Beschriftungsband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17827291
|
Fisherbrand™
15937 |
14 yd. | 13 m | 0,5 in. | Klebeband und Spender |
8.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17837291
|
Fisherbrand™
15938 |
14 yd. | 13 m | 0,75 in. | Klebeband und Spender |
9.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17817291
|
Fisherbrand™
15935 |
60 yd. | 55 m | 1 in. | Nur Beschriftungsband |
14.35 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17857291
|
Fisherbrand™
15940 |
14 yd. | 13 m | 1,5 in. | Nur Beschriftungsband |
5.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17847291
|
Fisherbrand™
15939 |
14 yd. | 13 m | 1 in. | Nur Beschriftungsband |
4.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17867291
|
Fisherbrand™
15941 |
14 yd. | 13 m | 2 in. | Nur Beschriftungsband |
5.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Oil, water and acid resistant
Spezifikation
Selbstklebend | |
Klebeband | |
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator | |
-9 bis 250 °F |
Weiß | |
Selbstklebendes Beschriftungsband | |
Je 1 | |
-23 bis 121 °C |