Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
GREENER_CHOICE
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marke:  Fisherbrand™ 15937
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17827291
  • 9.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Dies ist ein Kit bestehend aus Beschriftungsband und Spender.
Beschreibung
Beschreibung
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
  • Haftet auf Glas, Kunststoff, Papier und Holz von -23 bis +121 °C (-9 bis +250 °F)
  • Besonders geeignet für den Einsatz in Autoklaven, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Sterilisatoren und Inkubatoren
  • Einfache Beschriftung mit Bleistift, Stift, Kugelschreiber und den meisten Filzschreibern
  • Rückstandslos entfernbar
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Säure
Spezifikation
Spezifikation
Selbstklebend
Klebeband
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator
Je 1
-23 bis 121 °C
14 yd.
0,5 in.
Weiß
Selbstklebendes Beschriftungsband
Klebeband und Spender
-9 bis 250 °F
14 yd. x 0,5 in.
13 m
1 in. ID