Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Glasröhrchen mit Phenol-Schraubverschlüssen
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
258.00 € - 620.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Phenolharz |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit | Geeignet für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
Markertyp | Beschriftungsfläche |
Auskleidungsmaterial | Gummi |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15214385
|
Fisherbrand™
|
16 ml | 16 mm | 125 mm | 15-415 |
258.00 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16258831
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 20 mm | 150 mm | 18-415 |
620.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
- Aus hochwertigem Borosilikatglas
- Beschriftungsbereich
Bestellinformation
In Schrumpffolie auf fusselfreien Tabletts verpackt
Spezifikation
Phenolharz | |
Geeignet für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Gummi | |
Schraubverschluss |
Borosilikatglas | |
Beschriftungsfläche | |
Unsteril | |
Wiederverwendbares Glasröhrchen |