Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
7.35 € - 18.63 €
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss, flach
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0.5 ml (max. 0.6 ml)
Länge (metrisch) 30.5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11916955
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
502-GRD-PFB
Naturfarben
18.63 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15807081
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-Y-PFB
Gelb
8.11 €
500 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12340403
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-Y-PFB
Gelb N/A N/A N/A
12390393
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-O-PFB
Orange N/A N/A N/A
17858983
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-O-PFB
Orange
7.70 €
500 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12340393
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-A-PFB
Bernsteinfarben N/A N/A N/A
17828983
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
502-GRD-A-PFB
Bernsteinfarben
7.70 €
500 Stück
Verfügbar ab: 17-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Füllvolumen: 0.6 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.1 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
30.5 mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000 xg
RNase-/DNase-frei
0.5 ml (max. 0.6 ml)
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
7.5 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml