Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12340403 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Gelb
Naturfarben
Orange
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12340403
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Füllvolumen: 0.6 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.1 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss, flach
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,5 ml (max. 0,6 ml)
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Enthält Nadeleinstichstelle
Markertyp Etikettbereich
Graduated Ja
Verschlusstyp Flacher Schnappverschluss
Max. RZB 30000xG
Durchmesser (metrisch) 7,5mm
Länge (metrisch) 30,5mm