Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
Die parallelen Schäfte verhindern ein Überbrücken von Pulver
Marke:  Fisherbrand™ 300700-0080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12632435
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
  • Aus langlebigem Polypropylen
  • Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7.5 cm
16mm
8.4 cm
29mm
100 ml