Learn More
Fisherbrand™ Schliffklemme aus Kunststoff
Aus Kunststoff für die Verwendung an Standard-Konus-Glasverbindungen
15.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17555156
|
Fisherbrand™
14-955-256 |
Rot | Glasgelenk mit Standardkonus, Größe 29 |
15.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aus Kunststoff für die Verwendung an Standard-Konus-Glasverbindungen
- Farbcodierung zur problemlosen Größenidentifizierung
- Korrodiert nicht
- Zerkratzt kein Glas
- Hält Temperaturen bis zu 150 °C stand
Spezifikation
10/Packung | |
Gelenkklemme | |
Kunststoff |