Learn More
Fisherbrand™ Schliffklemme aus Kunststoff
Aus Kunststoff für die Verwendung an Standard-Konus-Glasverbindungen
Brand: Fisherbrand™ 14-955-256
This item is not returnable.
View return policy
Description
Aus Kunststoff für die Verwendung an Standard-Konus-Glasverbindungen
- Farbcodierung zur problemlosen Größenidentifizierung
- Korrodiert nicht
- Zerkratzt kein Glas
- Hält Temperaturen bis zu 150 °C stand
Specifications
10/Packung | |
Kunststoff | |
Rot |
Verbindungsklemme | |
Glasgelenk mit Standardkonus, Größe 29 |