Learn More
Fisherbrand™ Permanentmarker
Zum Schreiben auf allen Oberflächen
25.17 € - 40.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Permanentmarker |
---|---|
Spitzenform | 0.3 mm Ultra Fine |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzisionsschreibstifte für die Beschriftung von Laborproben, Objektträgern, Dias, Glas- und Kunststoffbechern sowie Probenbeuteln aus Kunststoff |
Breite (metrisch) Leitung | 0.3 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17377629
|
Fisherbrand™
61019-23 |
Divers | 12er-Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
11744386
|
Fisherbrand™
90023-48 |
Schwarz | 6 Packungen |
27.70 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11774386
|
Fisherbrand™
90023-45 |
Grün | 6 Packungen |
25.17 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11764386
|
Fisherbrand™
90023-46 |
Blau | 6 Packungen |
29.29 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11754386
|
Fisherbrand™
90023-47 |
Rot | 6 Packungen |
25.73 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Permanentmarkierstifte schreiben auf Glas, Folie, Holz, Kunststoff, Metall, Gummi und Porzellan. Ideal für die Markierung von Probenbeuteln, Mikroskopen oder fotografischen Objektträgern, Laborglas und vielem mehr. Schreiben auf jeder Oberfläche.
- Für präzise, sehr dünne Linien mit einer Strichstärke von 0,3 mm
- Wasserfeste und nicht verblassende dauerhafte Tinte trocknet nahezu sofort
- Eine luftdichte Verschlusskappe mit Ringdichtung verhindert ein Austrocknen, Stifte schreiben auch nach längerer Lagerung sofort
- Lange Schreibspitze aus Edelstahl ermöglicht auch an schwierig zugänglichen Stellen eine deutlich lesbare Beschriftung
Bestellinformation
Das Sortiment umfasst sechs deckend schwarze, zwei leuchtend rote, zwei blaue und zwei grüne Stifte
Spezifikation
Permanentmarker | |
Edelstahl | |
0.3 mm |
0.3 mm Ultra Fine | |
Präzisionsschreibstifte für die Beschriftung von Laborproben, Objektträgern, Dias, Glas- und Kunststoffbechern sowie Probenbeuteln aus Kunststoff |