Learn More
Fisherbrand™ Permanentmarker
Artikelnummer. 17377629 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Grün
Rot
Schwarz
Menge:
12er-Packung
6 Packungen
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17377629
Marke: Fisherbrand™ 6101923
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schreiben auf allen Oberflächen
Fisherbrand™ Permanentmarkierstifte schreiben auf Glas, Folie, Holz, Kunststoff, Metall, Gummi und Porzellan. Ideal für die Markierung von Probenbeuteln, Mikroskopen oder fotografischen Objektträgern, Laborglas und vielem mehr. Schreiben auf jeder Oberfläche.
  • Für präzise, sehr dünne Linien mit einer Strichstärke von 0,3 mm
  • Wasserfeste und nicht verblassende dauerhafte Tinte trocknet nahezu sofort
  • Eine luftdichte Verschlusskappe mit Ringdichtung verhindert ein Austrocknen, Stifte schreiben auch nach längerer Lagerung sofort
  • Lange Schreibspitze aus Edelstahl ermöglicht auch an schwierig zugänglichen Stellen eine deutlich lesbare Beschriftung
Bestellinformation
Das Sortiment umfasst sechs deckend schwarze, zwei leuchtend rote, zwei blaue und zwei grüne Stifte
Spezifikation
Spitzenform 0.3 mm Ultra Fine
Produkttyp Permanentmarker
Farbe Divers
Material Edelstahl
Enthält 6 schwarze, 2 rote, 2 blaue und 2 grüne Stifte mit Verschlusskappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzisionsschreibstifte für die Beschriftung von Laborproben, Objektträgern, Dias, Glas- und Kunststoffbechern sowie Probenbeuteln aus Kunststoff
Menge 12er-Packung
Breite (metrisch) Leitung 0.3 mm