Learn More
Fisherbrand™ Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen
In diesen langlebigen Klappkästen lassen sich 25 oder 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Kästen für Mikroskopobjektträger mit nummerierten Schlitzen halten die Standard-Mikroskopobjektträger in sicheren nummerierten Schlitzen, die sich anhand der nummerierten Kennkarte bestimmen lassen. Die stapelbaren Kästen lassen sich sicher mit einem Schnappschloss verschließen.
Marke: Fisherbrand™
3.88 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08170kg
Beschreibung
In den Kästen mit robusten Scharnieren lassen sich 25 bzw. 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger-Boxen mit nummerierten Schlitzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher, Schlitze sind nummerierter ID-Karte zugeordnet. Stapelbare Boxen mit Verschluss
- Aus beständigem Polypropylen oder Karton, ohne Innenfutter
- Sicherer Verschluss der Klappdeckel durch Schnappverschluss
- Stapelfüße geben sicheren Stand
- Durchnummerierte Beschriftungskarte für die problemlose Benennung der Objektträger wird mitgeliefert
Spezifikation
25 | |
Blau | |
141 x 92 x 30 mm | |
Nummerierte Indexkarte | |
Ja |
Klappdeckel mit Verriegelung | |
25 | |
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) | |
Polypropylen |