Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträgerkasten
Extrem langlebiger und preisgünstiger Halter für Standard-Mikroskopobjektträger
Marke:  Fisherbrand™ 22363400
12.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13213939
  • 236.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Extrem langlebiger und preisgünstiger Halter für Standard-Mikroskopobjektträger
  • Fasst fünfundzwanzig (25) 3 x1 Zoll- oder 75 x 25 mm-Standard-Objektträger
  • Der dicht schließende Deckel schützt Objektträger und verhindert Staubansammlungen
  • Langlebige Konstruktion aus schwarzem, gegossenem Kunststoff
  • Vorgedruckte Karteikarte im Deckel zur einfachen Identifizierung der Objektträger
  • Die Vorderseite verfügt über einen Registerkartenbereich (mit Karte) für eine zusätzliche Identifizierung
  • Der Sockel verfügt über ineinander einrastende Nuten zum Stapeln mehrerer Einheiten
  • Die Objektträger bleiben sicher an ihrem Platz in nummerierten Objektträgerpartitionen
Especificaciones
Especificaciones
25
Schwarz
Nummerierte Objektträgerpartitionen
75 mm
1 in.
Schnappdeckel
Mikroskopobjektträger
3 in.
Kunststoff
25 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträgerkasten > Fisherbrand Kasten für Mikroskopobjektträger
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado