Learn More
Fisherbrand™ Objektträger-Versandbox aus Polypropylen, mit 2 Plätzen
Zur sicheren Lagerung oder zum sicheren Versand von zwei Standard-Objektträgern. Die Fisherbrand™ Objektträgerversandtasche aus Polypropylen mit 2 Plätzen zeichnet sich durch nebeneinanderliegende Fächer in einem beständigen Polypropylengehäuse aus. Die großen, einfach schließbaren Schnappverschlüsse gewährleisten eine sichere Aufbewahrung. Einwegprodukt.
Marke:  Fisherbrand™ HS15983BF
12.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11755088
  • 31.15 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Protektoren mit zwei Standard-Objektträgern: 25 x 75 mm oder 1 x 3 in.
  • Große, einfache Schnappdeckel sorgen dafür, dass die Objektträger sicher im Versandbehälter bleiben
  • Objektträger liegen flach in getrennten Kanälen, um Gleitkontakt oder Verschiebung zu vermeiden
  • 25 Einweg-Versandbehälter pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Versandmaterial für Objektträger
Naturfarben
Standard-Mikroskopobjektträger
5 mm
93 mm
2.7 in.
2
2 Objektträger
0,2 in.
3.7 in.
Polypropylen
68 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträger-Versandbox aus Polypropylen, mit 2 Plätzen > Farbe: Naturfarben; Größe: 75 x 25mm