Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
Marke: Fisherbrand™ 300120-0032
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
1000 ml, 32 oz. | |
32 oz. | |
LDPE | |
63 mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
63 mm |
1000 ml | |
Durchscheinend | |
Steril | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen: 32 oz. (1.000 ml); 63 mm-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur