Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen Artikelnummer.: 17334410
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen
Artikelnummer. 17334410 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
30 ml, 18 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
18 mm
15 bis 415 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
Artikelnummer. 17334410
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
  • LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
  • Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
  • Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
  • Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Flaschenspender/-verschluss, LDPE, 1 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.181in
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgeben von Flüssigkeiten
Enthält Verschlusskappe
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Menge Packung, Karton
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 31,2mm
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 98 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Breite (angloamerikanisch) 1,23 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,86 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen >