Learn More
Fisherbrand™ Laborwerkwagen und -tische
Die Fisherbrand Laborwagen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Halten oder Transportieren verschiedenster Laborartikel, Geräte und Behälter.
Marke:  Fisherbrand™ 15-252-400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15791748
Beschreibung
Beschreibung
Die Fisherbrand Laborwagen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Halten oder Transportieren verschiedenster Laborartikel, Geräte und Behälter.
  • Rollen mit 4 Zoll Durchmesser, 2 mit Fußarretierungen
  • Gebrauchsfertig, vollständige werkseitige Montage
  • Ergonomische, Griffe aus extrudiertem Gummi
  • Langlebiger Fisherbrand Rahmen aus pulverbeschichtetem geschweißtem 18-Gauge-Stahlrohr in Blau
  • Benutzerkennung
  • 5 Jahre Garantie
  • Tragfähig für Lasten bis zu 400 Pfund.
Der Wagen aus Edelstahl verfügt über zwei Edelstahlplatten, die an drei Seiten über einen 2 Zoll hohen Rand verfügen und an einer Seite offen sind, um einen einfachen Transfer von der Arbeitsfläche auf den Wagen zu ermöglichen.2-Korb-Glaswaren-Wagen für den Transport von Glaswaren und kleinen Instrumenten in zwei vinylbeschichteten Drahtkörben mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten. Jeder Korb misst 32 x 18 x 4 Zoll H.4-Korb-Glaswaren-Wagen für den Transport von Glaswaren und kleinen Instrumenten in vier vinylbeschichteten Drahtkörben mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten. Jeder Korb misst 16 x 18 x 4 Zoll H.Plattenwagen, zum Transport von feuchten oder verschmutzten Laborartikeln; herausnehmbare Platten aus pulverbeschichtetem Stahl mit 2-Zoll-Rand, die mit grauen Gummimatten belegt sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
Der tragbare Tisch verfügt über zwei offene Einlegeböden, die einen einfachen Transfer von der Arbeitsfläche auf den Wagen ermöglichen. Der Chemikalienwagen verfügt über zwei offene Einlegeböden mit starren PVC-Extrusionen auf zwei Seiten, um ein Verrutschen der Behälter zu verhindern.
Serviceleistungen
5 Jahre Garantie.
Spezifikation
Spezifikation
Laborwagen
88,6 x 48,3 x 92,4 cm (34,88 x 19 x 36,38 in.)
36,38 in.
Zwei herausnehmbare Schalen aus poliertem Edelstahl 304, die auf drei Seiten 2 in. tief und auf einer Seite offen sind
88.6 cm
181 kg
2
58 lb
48.3 cm
Blau
Vielseitig einsetzbar zum Halten oder Transportieren verschiedener Laborartikel, -geräte und -behälter
92.4 cm
34,88 in.
400 lbs.
Edelstahl
26.3 kg
19 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborwerkwagen und -tische > Tragfähigkeit: 400 lbs. (181 kg)