Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband
GREENER_CHOICE
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™ 15954
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17857301
  • 6.24 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -23 bis +121 °C (-10 bis +250 °F)
  • Kerndurchmesser: 1 in.
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Etikettenband
Je 1
-23 bis 121 °C
14 yd.
2 in.
2,5 cm
Klebeband
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
14 yd. x 2 in.
13 m
1 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Etikettenband > Rot; 2 in. x 14 yd. (5 cm x 13 m)