Learn More
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 and 2050 Infectious/Diagnostic Shippers
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
146.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht der ICAO/IATA-Verpackungsvorschrift 602 |
---|---|
Anwendungen | Zum Versand von Reagenzgläsern mit infektiösen Substanzen oder diagnostischen Proben |
Produktcode | Marke | Typ | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15502066
|
Fisherbrand™
|
Infecon 2000, Versandpackungen für intektiöse Substanzen oder diagnostische Proben | 4 x 4 x 8 in. |
146.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
- Bubble-wrap compartment
- Liquid-tight, plastic secondary container withstands pressure up to 95kPa
- U.N. markings and a label for both infectious substances and diagnostic specimens
Compliance
Complies with ICAO/IATA Packing Instruction 602
Spezifikation
Entspricht der ICAO/IATA-Verpackungsvorschrift 602 | |
Zum Versand von Reagenzgläsern mit infektiösen Substanzen oder diagnostischen Proben |