Learn More
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 and 2050 Infectious/Diagnostic Shippers
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
Marke:  Fisherbrand™ 19075384B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15502066
  • 155.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For shipping test tubes containing infectious substances or diagnostic specimens
  • Luftpolstertasche
  • Der flüssigkeitsdichte Sekundärbehälter aus Kunststoff hält einem Druck von bis zu 95 kPa stand
  • UN-Markierungen und -Etikett für infektiöse Substanzen und diagnostische Proben
Compliance
Complies with ICAO/IATA Packing Instruction 602
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht der ICAO/IATA-Verpackungsvorschrift 602
Zum Versand von Reagenzgläsern mit infektiösen Substanzen oder diagnostischen Proben
4 x 4 x 8 in.
Infecon 2000, Versandpackungen für intektiöse Substanzen oder diagnostische Proben