Learn More
Fisherbrand™ Hygrometer-Ersatzbatterien
Artikelnummer. p-33337 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Akkutyp:
357
392
AAA
Produkttyp:
Knopfzellenbatterie
Zylindrische Batterie
Spannung:
1,5 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15338754
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Hygrometern
  • Betrieb möglich mit Lithiumbatterie, Knopfzelle und AAA-Alkalibatterie
  • Die jeweiligen elektrischen Anforderungen sind 3 V, 1.5 V bzw. 1.5 V
Spezifikation
Produkttyp Knopfzellenbatterie
Akkutyp 357
Material Alkaline
Zelltyp Button
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hygrometer
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +302 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +150°C
Spannung 1,5 V