Learn More
Fisherbrand™ 51Expansions-Glas-Fläschchen mit Verschlussstopfen
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36800kg
Beschreibung
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
- TITESEAL™ Fläschchen
- Einfarbige Deckel
- Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Fläschchen ohne Verschlüsse verwenden Korken (separat erhältlich)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Ideal für die Lagerung trockener Produkte | |
TITESEAL™ | |
Kunststoff | |
51 mm | |
Fläschchen |
19 mm | |
Unsteril | |
7,4 mL | |
2 dr. | |
7,4 mL | |
Titeseal™ | |
ASTM E438 |