Learn More
Fisherbrand™ 51Expansions-Glas-Fläschchen mit Verschlussstopfen
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
23.62 € - 180.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10016474
|
Fisherbrand™
|
2 dr. | 7,4 mL | 19 mm | 51 mm |
31.50 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12634235
|
Fisherbrand™
|
7 dr. | 25,8 ml | 29 mm | 65 mm |
180.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12851861
|
Fisherbrand™
|
1 dr. | 3,7 mL | 15 mm | 45 mm |
37.65 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10587030
|
Fisherbrand™
|
3 dr. | 11.1 mL | 19 mm | 65 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
- TITESEAL™ Fläschchen
- Einfarbige Deckel
- Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Fläschchen ohne Verschlüsse verwenden Korken (separat erhältlich)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Titeseal™ |