Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Polyethylenterephthalat-Zentrifugenröhrchen
Die Konstruktion mit PET gewährleistet kristallklare Qualität.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.80000kg
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Easy Reader™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat mit konischem Boden sind mit einer gut ablesbaren Skala versehen. Die Herstellung aus PET ergibt kristallklare Durchsichtigkeit.
- Nicht-pyrogenisch
- Konischer Boden
- Großer Beschriftungsbereich
- Dichtungssteckkappe
- Schwarze Graduierungen und weiße Beschriftungsfläche
- 50 ml-Röhrchen (Bestellnr. 05-539-10) sind in 0,5 ml-Unterteilungen von 5 bis 50 ml graduiert
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C)
Bestellinformation
In Schaumstoffgestellen verpackt
Spezifikation
95 kPa | |
Klar | |
PET | |
500 | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
5 ml | |
3600 × g |
2,1 in. | |
50 ml | |
Schwarze Graduierungen | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
Stecker | |
28 mm | |
Zentrifugenröhrchen |