Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Polyethylenterephthalat-Zentrifugenröhrchen
Die Konstruktion mit PET gewährleistet kristallklare Qualität.
156.00 € - 206.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 95 kPa |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | PET |
Enthält | Schwarze Graduierungen |
Anzahl pro Karton | 500 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11879640
|
Fisherbrand™
|
15 ml | 0,5 mL | 17 mm | 119 mm |
156.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11839650
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 5 ml | 28 mm | 115 mm |
206.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Easy Reader™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat mit konischem Boden sind mit einer gut ablesbaren Skala versehen. Die Herstellung aus PET ergibt kristallklare Durchsichtigkeit.
- Nicht-pyrogenisch
- Konische Böden
- Großer Kennzeichnungsbereich
- Steckverschluss
- Mit schwarzen Graduierungen und weißem Markierungsbereich
- 15 ml-Röhrchen (Kat.-Nr. 05-539-1) sind in Unterteilungen von 0.5 ml von 2 bis 14.5 ml graduiert
- 50 ml-Röhrchen (Kat.-Nr. 05-539-10) sind in Abständen von 5 ml von 5 bis 50 ml graduiert
Bestellinformation
In Schaumstoffgestellen verpackt
Spezifikation
95 kPa | |
PET | |
500 | |
Steril | |
Konisch | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
3600 × g |
Klar | |
Schwarze Graduierungen | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
Stecker | |
Zentrifugenröhrchen |