Learn More
Hellma Zylindrische Küvetten
Passend für Standard-Zellhalter
189.00 € - 306.00 €
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12711705
|
Hellma
120-10-40 |
10mm | Suprasil Quarzfenster; ein Stopfen |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10126690
|
Hellma
120-50-40 |
50mm | Suprasil Quarzfenster; zwei Stopfen |
306.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die zylindrischen Zellen verfügen über einen Einfüllstutzen und einen abgeschrägten PTFE-Stopfen (zwei Hälse und Stopfen auf 50 mm- und 100 mm-Lichtpfadzellen).
- Einheitlicher Durchmesser von 22 mm
- Erhältlich mit Fenstern aus Suprasil™ Quarz oder Glas aus dem nahen UV-Bereich
Spezifikation
SUPRASIL |