Learn More
Hellma Zylindrische Küvetten
Passend für Standard-Zellhalter
Marke: Hellma 120-50-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Die zylindrischen Zellen verfügen über einen Einfüllstutzen und einen abgeschrägten PTFE-Stopfen (zwei Hälse und Stopfen auf 50 mm- und 100 mm-Lichtpfadzellen).
- Einheitlicher Durchmesser von 22 mm
- Erhältlich mit Fenstern aus Suprasil™ Quarz oder Glas aus dem nahen UV-Bereich
Spezifikation
SUPRASIL | |
Suprasil Quarzfenster; zwei Stopfen | |
50mm |