Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 1 mm dick
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
20.30 € - 28.60 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 x |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11893473
|
Fisherbrand™
MS7-10-1 |
10 | 18 μ l |
20.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11823483
|
Fisherbrand™
MS7-1-1 |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 203 μl |
20.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11863483
|
Fisherbrand™
MS7-12-1 |
12 | 14 μ l |
28.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11803493
|
Fisherbrand™
MS7-16-1 |
16 | 10 μl |
28.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11843493
|
Fisherbrand™
MS7-2-1 |
Prep 2, Marker 2 | 90 μl |
27.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11887553
|
Fisherbrand™
MS7-4-1 |
Prep 4, Marker 2 | 48 μ l |
20.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1 |
8 | 25 μl |
26.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11867563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1 |
8 | 11 μ l | N/A | ||||||
Description
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Weiß | |
Kamm | |
1 mm |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Je 1 x |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 1 mm dick