Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen
Diese Glasfläschchen mit Gewinde verfügen über schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit PTFE-beschichteten weißen Einsätzen aus 14B-Gummi
216.00 € - 379.00 €
Spezifikation
Klassifikation | B |
---|---|
Material (Auskleidung) | Teflonbeschichtetes Gummi |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Borosilikatglas Typ 1 Klasse A |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien |
Beinhaltet: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol mit PTFE-beschichteten, weißen 14B Gummieinlagen
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573542
|
Fisherbrand™
90G14-955-321 |
2 ml | 38 mm | 12 mm | 0.5 dr. |
379.00 €
288 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11513552
|
Fisherbrand™
90X14-955-322 |
40 ml | 98 mm | 28 mm | 10.82 dr. |
250.00 €
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11583542
|
Fisherbrand™
90J14-955-331 |
4 ml | 48 mm | 15 mm | 1 dr. |
216.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309493
|
Fisherbrand™
90L14-955-332 |
8 ml | 63 mm | 17 mm | 2.16 dr. |
253.00 €
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11503552
|
Fisherbrand™
90X14-955-333 |
20 ml | 60 mm | 28 mm | 5.4 dr. |
256.29 €
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Bernsteinfarbiges Borosilikatglas Typ I, Klasse B
- Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Stoffe
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
- Autoklavierbar
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse B und USP Typ I
Spezifikation
B | |
Bernsteinfarben | |
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien | |
Autoklavierbar | |
ASTM, USP Typ I |
Teflonbeschichtetes Gummi | |
Borosilikatglas Typ 1 Klasse A | |
Phenolharz | |
Montiert | |
Fläschchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen