Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen
Artikelnummer. 11513552 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
10.82 dr.
1 dr.
2.16 dr.
5.4 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11513552
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol mit PTFE-beschichteten, weißen 14B Gummieinlagen
Diese Glasfläschchen mit Gewinde verfügen über schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit PTFE-beschichteten weißen Einsätzen aus 14B-Gummi
Bernsteinfarbiges Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Schraubgewinde
  • Angebrachte schwarze Phenolharz-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen 14B-Gummieinsätzen
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse B und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation B
Material (Auskleidung) Teflonbeschichtetes Gummi
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas Typ 1 Klasse A
Volumen (metrisch) 40 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
Anzahl pro Packung 72
Volumen (angloamerikanisch) 10.82 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Montiert
Höhe (metrisch) 98 mm
Menge 72/Packung
Zertifizierung/Konformität ASTM, USP Typ I
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 24-400