Learn More
Fisherbrand™ Sterile Zellsiebe
Steril und sofort zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben einsatzbereit. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
96.00 € - 98.40 €
Spezifikation
Netzmaterial | Nylon |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Zellenfilter |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Netzgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Netzgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11597522
|
Fisherbrand™
22363548 |
Weiß | 70 μm |
96.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11517532
|
Fisherbrand™
22363549 |
Gelb | 100 μm |
98.40 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11587522
|
Fisherbrand™
22363547 |
Blau | 40 μm |
96.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Mit Hilfe von Fisherbrand™ Zellsieben isolieren Sie blitzschnell primäre Zellen für Ein-Zellen-Suspensionen. Steril und gebrauchsfertig zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Schnelle Isolierung von primären Zellen- Schnelle, einfache Alternative zu Gewebefiltration
- Dissoziiert Zellen zuverlässig aus Klumpen oder Primärgewebe
- Erhalten Sie durchweg eine Suspension vereinzelter Zellen
- Ideal zur Präparation von:
- Suspension vereinzelter Zellen aus Stammzellen und Primärzellen (Blut, Gewebe, Krebs)
- Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
- Gefrierstammkulturen
- Filtern von agglutinierenden Proteinen aus inaktivierten Seren
- Robustes Nylonnetz mit gleichmäßig verteilten Poren für gleichbleibende Ergebnisse
- Gammasterilisiert und nicht zytotoxisch, um die Unversehrtheit der Probe zu bewahren
- Verfügt über eine erweiterte Lippe für die einfachere Handhabung mit einer Pinzette
- Der farbkodierte Rahmen aus Polypropylen mit Lasche ermöglicht die einfache Handhabung und Identifizierung
- Einzeln verpackter, sofort einsatzbereiter Einwegartikel
Spezifikation
Nylon | |
Polypropylen | |
Steril |
Ja | |
Zellenfilter | |
Konische Röhrchen, 50 ml |