Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill Homogenisatorzubehör, Großpackung Beads aus Zirkoniumkeramikoxid
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Marke:  Fisherbrand™ 15525809
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525809
  • 331.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 325 g Beads zur Befüllung von bis zu 500 x 2 ml-Probenröhrchen
  • Probenröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
Zirkoniumkeramikoxid
325 g
2,8 mm
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Videos
  • Fisherbrand bead mills and bead kits
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bead Mill Homogenisatorzubehör, Großpackung Beads aus Zirkoniumkeramikoxid > Durchmesser: 2.8 mm