Learn More
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
59.25 € - 166.40 €
Spezifikation
Typ Cleanroom Tacky Mat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11823191
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181554
Blau 18 x 45 in. Mittlere Haftkraft
110.42 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17546876
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181553
Blau 18 x 45 in. Hohe Haftkraft
115.00 €
120 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11893181
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181506
Weiß 18 x 45 in. Hohe Haftkraft
64.47 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11843191
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181555
Blau 61 x 114 cm Mittlere Haftkraft
76.15 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11803191
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181507
Weiß 61 x 114 cm Niedrige Haftkraft
71.45 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17536876
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181551
Weiß 61 x 114 cm Hohe Haftkraft
166.40 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11952667
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19181519
Blau 36 x 18 in. Moderate Haftkraft
59.25 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
  • Äußerst wirksam bei der Staubentfernung und anwenderfreundlich
  • Polyethylenfilm, beschichtet mit umweltfreundlichem wasserbasierten Acrylklebstoff
  • Staubentfernung: 99 %
  • Zugfestigkeit: >1.5 kgf/cm2
  • 30 Lagen
Gütegrade
  • M200: für Anwender standardmäßiger Haftkraft
  • M250: für Anwender in schwierigen Umgebungen (hohe Haftkraft)
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Tacky Mat
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen