Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
80.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen
- Minimale Bindung
- Beständig gegen viele Reagenzien
- Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
- Automatisierungsfreundliche, für HTS optimierte Konstruktion
Spezifikation
Standard | |
Gelb | |
96 | |
Rund |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Für die Lagerung großzügiger 500 μl-Well-Volumina |
Videos
-
Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
-
Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates DE
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30