Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Artikelnummer. 10756342 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 200 mm
2.5 x 7.5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 20 cm
5 x 7.5 cm
50 x 100 mm
Packungsgröße:
20 Stück
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10756342
Marke: Macherey-Nagel™ 818160
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Alugram™ Aluminiumplatten für TLC
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Für analytische Platten 0,25 mm
  • Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 50er-Packung
Typ Aluminiumblech
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) SIL G-Platten
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 50 x 100 mm