Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PCR-Platte ohne Umrandung, Natural
Kompatibel mit den meisten 0.2 ml-Thermocyclern und ABI PRISM™ 310, 3100, und 3700 Kapillar-Sequenziergeräten
Marke: Fisherbrand™ 14230234
110.20 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kompatibel mit den meisten 0.2 ml-Thermocyclern und ABI PRISM™ 310, 3100, und 3700 Kapillar-Sequenziergeräten
- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Hochstabiles Plattenoberteil
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
- Abgeschnittene Ecke und alphanumerisches Gitter
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
Blau | |
Ohne Rahmen | |
300 μl | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen | |
Durchsichtig |
8 x 12 | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Ja |