Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ 79MF/4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
90mL | |
48mm |
Glasiert | |
60mm | |
Mittelgroße Porzellantiegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel > Kapazität: 90 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur