Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Marke: Fisherbrand™ 11010251
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Etiketten können bedruckt werden und verschmieren nicht. Ideal, um verschiedene Proben zu unterscheiden.Spezifikation
Violett | |
Unsteril | |
0,5 in. |
Rolle mit Punkt-Etiketten | |
Rolle mit 1.000 Punkten | |
12,7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > 1.000/Rolle; Violett
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur