Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Marke:  Fisherbrand™ 11010249
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17867231
  • 21.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Etiketten können bedruckt werden und verschmieren nicht. Ideal, um verschiedene Proben zu unterscheiden.
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Unsteril
0,5 in.
Rolle mit Punkt-Etiketten
Rolle mit 1.000 Punkten
12,7 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > 1.000/Rolle; Rot