Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in elf verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
225.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Genauigkeit | ± 0.3 % |
Displaytyp | LCD |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,12 in. |
Höhe (metrisch) | 2,9 cm |
Beinhaltet: Nichtdruckendes Modell beinhaltet Schläuche, 9 V-Batterien, Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und RS-232-Anschluss, druckendes Modell beinhaltet Schlauch/Schläuche, Batterien Typ “AA”, Transportkoffer aus ABS-Kunststoff, Computerausgabe, 79 in.-Computerkabel Mit Software-CD und Papierrolle.
Produktcode | Marke | Druckbereich | Produkttyp | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Druckbereich | Produkttyp | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11794206
|
Fisherbrand™
90023-76 |
- 5 bis 5 psi | Modell mit Druck | 0,34 kg |
510.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11704216
|
Fisherbrand™
90023-75 |
−100 bis 100 psi | Modell mit Druck | 0,34 kg |
510.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11764206
|
Fisherbrand™
90023-79 |
−15 bis 15 psi | Modell ohne Druck | 0,14 kg |
248.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11754206
|
Fisherbrand™
90023-80 |
−5 bis 5 psi | Modell ohne Druck | 0,14 kg |
225.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11774206
|
Fisherbrand™
90023-78 |
−30 bis 30 psi | Modell ohne Druck | 0,14 kg |
232.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11784206
|
Fisherbrand™
90023-77 |
−100 bis 100 psi | Modell ohne Druck | 0,14 kg |
225.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
- Das tragbare Gerät zeigt Differenzialdruck/Vakuum in folgenden Einheiten an: psi, mbar, bar, cm/H2O, in./H2O, ft/H2O, mm/Hg, inch/Hg, kg/cm2, oz./inch2 und kPa
- Reaktionszeit: 0.5 s
- Genauigkeit: ±0.3 % der Originalgröße zwischen 0 und 50 °C
- Die Ergebnisse werden auf einer beleuchteten Anzeige mit 0.625 in. (1.6 cm) großen Ziffern angezeigt, die noch aus einer Entfernung von 6 ft. erkennbar sind. Mit DATA HOLD-Taste zum Einfrieren der Anzeige und zur Erfassung von Messwerten
- Die Speichertaste ruft die höchsten und die niedrigsten Messwerte auf
- Die Differenzfunktion berechnet die Differenz zwischen zwei Messungen
- Zurück auf Null per Knopfdruck
- Anzeigezeit bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden, was es dem Anwender ermöglicht, aufzuzeichnen, wenn maximaler oder minimaler Druck erreicht wird
Ausdruckfähiges Modell
- Erfasst und speichert bis zu 99 Messwerte mit einem Knopfdruck
- Die Datenaufzeichnung ermöglicht die Erfassung und Speicherung von bis zu 12,000 Messwerten mit Intervallen von nur 1 Sekunde oder 2 Stunden, Ausdruck von Probennummer, aktuellem Messergebnis, Datum und Zeit
- Manuelle Speicherung und Datenaufzeichnung ohne die Notwendigkeit eines Computers
- Die Computerschnittstelle ermöglicht die Überspielung von manuellen Speicherungen, Datenaufzeichnungen und aktuell programmierbaren Aufnahmen auf einen Computer
Bestellinformation
Abmessungen: 7.125L x 2.75 x 1.125 in. (L x B x H) (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.062 bis 0.187 in. Nichtdruckendes Modell: 5 oz., druckendes Modell: 12 oz.
Zertifizierungen
Eine Traceable® Bescheinigung mit einer individuellen Seriennummer wird durch ein 2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt, die die Rückführbarkeit gemäß NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
LCD | |
2,9 cm | |
18,1 cm | |
32 bis 122 °F | |
0.5 s | |
2.75 in. |
± 0.3 % | |
1,12 in. | |
7,12 in. | |
ABS-Kunststoff | |
0°bis 50 °C | |
99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden | |
7 cm |