Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in elf verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
Marke: Fisherbrand™ 90023-75
Beinhaltet: Das Modell ohne Druckfunktion beinhaltet Schläuche, eine 9 V-Batterie, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und einen RS-232-Anschluss, das Modell mit Druckfunktion beinhaltet Schläuche, Batterien vom Typ AA, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff, einen Computerausgang, ein 79 in. langes Computerkabel mit Software-CD und eine Papierrolle.
Beschreibung
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
- Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differenzialdruck/Vakuum in: psi, mbar, bar, cm/H2O, Zoll/H2O, Fuß/H2O, mm/Hg, Zoll/Hg, kg/cm2, oz./Zoll2 und kPa
- Reaktionszeit: 0,5 s
- Genauigkeit: ±0,3 % der Vollskala zwischen 0 und 50 °C
- Die Messwerte werden auf einer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung in Ziffern mit einer Höhe von 0,625 in. (1,6 cm) gezeigt, die aus einer Entfernung von 6 ft erkennbar sind. Mit Taste DATA HOLD, um die Anzeige zu fixieren und die Messwerte zu erfassen
- Mit Speichertaste zur erneuten Anzeige der höchsten und niedrigsten Messungen
- Die Differentialfunktion berechnet die Differenz zwischen zwei Messwerten
- Nulleinstellung ist auf Knopfdruck möglich
- Die Anzeigezeit von bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden ermöglicht es dem Anwender zu erfassen, wann maximaler und minimaler Druck erreicht wurden
Modell mit Druckfunktion
- Erfasst und speichert bis zu 99 Messwerte auf Knopfdruck
- Datenprotokollierung ermöglicht das Erfassen und Speichern von bis zu 12.000 Messwerten in Abständen von minimal 1 Sekunde und maximal 2 Stunden; druckt Probennummer, aktuelle Messung, Datum und Uhrzeit
- Manueller Speicher und Speicher des Datenloggers können ausgedruckt werden, ohne dass ein Computer benötigt wird
- Computerausgang ermöglicht den Transfer von manuellem Speicher, Speicher des Datenloggers und der aktuellen, programmierbaren Erfassung auf einem PC
Bestellinformation
Abmessungen: 7.125L x 2.75 x 1.125 in. (L x B x H) (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.062 bis 0.187 in. Nichtdruckendes Modell: 5 oz., druckendes Modell: 12 oz.
Zertifizierungen
Eine Traceable® Bescheinigung mit einer individuellen Seriennummer wird durch ein 2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt, die die Rückführbarkeit gemäß NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.) | |
2,9 cm | |
7,12 in. | |
ABS-Kunststoff | |
0 °C bis 50 °C | |
99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden | |
0,34 kg | |
7 cm | |
LCD | |
Modell mit Druck |
8 x 2,75 x 1,75 in. (20,32 x 7 x 4,45 cm) | |
1,12 in. | |
Schläuche, AA-Batterien, Transportkoffer aus ABS-Kunststoff, Computerausgang, 79 in. langes Computerkabel mit Software-CD und Papierrolle | |
18,1 cm | |
32 bis 122 °F | |
0.5 s | |
12 oz. | |
2,75 in. | |
± 0.3 % | |
−100 bis 100 psi |