Learn More
Gemäß Traceable™ ISO-Leitfaden 34 farbcodierte pH-Puffer mit CRM (Certified Reference Material)
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Die Fisherbrand™ rückverfolgbaren, farbcodierten Puffer sind pH-Puffer mit Certified Reference Material, die mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel sind.
26.20 €
Produktcode | Marke | pH | Farbe | Chemischer Name oder Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Farbe | Chemischer Name oder Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15598693
|
Fisherbrand
|
4.005 | Rot | Puffer-Standards pH-Wert 4.005 (CRM) |
26.20 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15508703
|
Fisherbrand
|
7 | Gelb | Puffer-Standards pH-Wert 7.000 (CRM) |
26.20 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15518703
|
Fisherbrand
|
10.012 | Blau | Puffer-Standards pH-Wert 10.012 (CRM) |
26.20 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Die Fisherbrand™ rückverfolgbaren, farbcodierten Puffer sind pH-Puffer mit Certified Reference Material, die mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel sind.
- Lösungen mit Certified Reference Material (CRM) erfüllen alle Testanforderungen für Bundes-, Landes- und Regionalbehörden
- 100 % kompatibel mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden
- Langfristige Pufferstabilität und Pufferbeständigkeit gegen Temperaturschwankungen während der Kalibrierung des pH-Messgeräts
- Formulierung nach IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Dreischichtige proprietäre Verpackung (Beutel aus Aluminium, Folie, PET und Polyethylen niedriger Dichte) verhindert Kontamination durch permeable Gase
- Wird mit individueller Temperaturtabelle, Rückverfolgbarkeitsinformationen und Traceable™ Zertifikat geliefert