Learn More
Gemäß Traceable™ ISO-Leitfaden 34 farbcodierte pH-Puffer mit CRM (Certified Reference Material)
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Die Fisherbrand™ rückverfolgbaren, farbcodierten Puffer sind pH-Puffer mit Certified Reference Material, die mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel sind.
Marke: Fisherbrand
23.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21980" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 144-55-8 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Die Fisherbrand™ rückverfolgbaren, farbcodierten Puffer sind pH-Puffer mit Certified Reference Material, die mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel sind.
- Lösungen mit Certified Reference Material (CRM) erfüllen alle Testanforderungen für Bundes-, Landes- und Regionalbehörden
- 100 % kompatibel mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden
- Langfristige Pufferstabilität und Pufferbeständigkeit gegen Temperaturschwankungen während der Kalibrierung des pH-Messgeräts
- Formulierung nach IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Dreischichtige proprietäre Verpackung (Beutel aus Aluminium, Folie, PET und Polyethylen niedriger Dichte) verhindert Kontamination durch permeable Gase
- Wird mit individueller Temperaturtabelle, Rückverfolgbarkeitsinformationen und Traceable™ Zertifikat geliefert
Spezifikation
Puffer-Standards pH-Wert 10.012 (CRM) | |
PH-Geräte und Elektroden | |
473 ml | |
473 ml (16 oz.)-Flasche (jeweils) |
Blau | |
10.012 | |
Pufferlösung | |
„Certified and Traceable™“ „ISO-Leitfaden 34“ und „Certified Reference Material“ |