Learn More
Electrothermal™ Mehrfach-Heizmantel für Extraktionen – 3 Heizstellen, nur Heizfunktion
Der einzigartige Luftstrom durch das belüftete Gehäuse gewährleistet, dass das Gerät von außen kühl bleibt.
Marke: Electrothermal™ 03076-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
- Die besondere eingebaute elektronische Festkörpersteuerung ermöglicht eine einfache Regelung der einzelnen Heizgeräte und verhindert Funken, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können
- Drei Haltestangen mit Durchmessern von 12.7 mm (0.5 in.) sind im Lieferumfang enthalten
- Der Deckel aus Polypropylen und die pulverbeschichteten Außenflächen sind gegen die meisten chemischen Lösungen beständig
- Die Spule des Heizelements ist in einer thermisch gedämmten Kartusche aufgehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und -unterstützung zu gewährleisten und Funkenbildungen, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können, zu verhindern
- Die einzelnen Heizpatronen sind austauschbar
- Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Heizgerät eine geerdete Abschirmung
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizgeräte und ggf. die Rührer mit Strom versorgt werden
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
CE | |
Polypropylen-Gehäuse | |
10,25 in. | |
Drei 500 ml-Kolben | |
8,9 cm | |
230 V 50/60 Hz, 600 W (UK- und EU-Stecker) | |
600 w | |
63 cm | |
450°C | |
17 oz. |
500 ml (16.9 oz.) | |
500 ml | |
26 cm | |
3,5 in. | |
230 V | |
EME30500/CEB | |
24.8 in. | |
Heizmantel | |
2,6 A | |
Heizlösungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Mehrfach-Heizmantel für Extraktionen – 3 Heizstellen, nur Heizfunktion > Modell:EME30500/CEB; Fassungsvermögen des Kolbens:500 ml (16,9 oz); 230 V, 50/60 Hz, 600 W (UK- und EU-Stecker); 28,5 x 75,5 x 13 (11,2 x 29,7 x 5,1 Zoll)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur