Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 4,25 x 4,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke: Fisherbrand™ HP88854205
232.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Höchste Sicherheit und ausgezeichnete Temperaturregelung für alle Routineprotokolle. Erhältlich in drei Größen für flexible Prozesse, ob in der Mikrochemie oder im Produktionsbetrieb.
Fortschrittliche Technologie
- Starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutz
Flexible, robuste Bauweise
- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Temperaturfühler und Spritzschutzschild optional lieferbar
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen
Zertifizierungen
cCSAus (100–120 V-Ausführungen), CE (230 V-Ausführungen)
Compliance
RoHS-konform
Serviceleistungen
Drei Jahre
Spezifikation
Heizplatte | |
Quadratisch | |
Heizplatte | |
4,25 x 4,25 in. | |
3,6 in. | |
5 in. | |
25,4 cm | |
230 V, 50/60 Hz |
UK/EU/CN | |
230 V | |
Keramik | |
540 °C (Max. Temperatur) | |
10 in. | |
9,1 cm | |
12,7 cm | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
4Minuten
16Sekunden
9 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen