Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heiz-Umwälzthermostat: Modell 5150 H7
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Marke:  Fisherbrand™ 211211100
1355.68 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11356671
  • 1640.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Beschreibung
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
  • Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 7 l
Kraft
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
310 mbar
10°C bis 150°C
39,6 mm
36,3 cm
230 V
17
10°C bis 150°C
Externe Zirkulationsarmatur
5150 H7
15,6 in.
14,3 in.
230 V 50 Hz
50 Hz
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Heiz-Umwälzthermostat: Modell 5150 H7 > Modell 5150 H7 (4 bis 7 l); +55,4 °F bis 302 °F; 230 V